Learn More
Erbium(III)-oxid, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
S. A. 13 bis 17 m2/g
93.75 CHF - 248.79 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12061-16-4
Summenformel Er2O3
Molekulargewicht (g/mol) 382.52
MDL-Nummer MFCD00010991
InChI-Schlüssel ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Erbia
IUPAC-Name Dierbium(3+) trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11499860
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044668.09
10 g
93.75 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11409870
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044668.18
50 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
H319:Verursacht schwere Augenreizungen.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-045-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Erbium(III)-oxid, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals