Learn More
Erbium(III)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327818
Verfügbar ab: 01-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Erbium(III)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327818
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11327818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036372.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für die Vakuumabscheidung
Erbium(III) oxide is used for vacuum deposition electrical, optical and photoluminescenc, gate dielectrics in semi conductor devices, and in Biomedicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12061-16-4
Summenformel Er2O3
Molekulargewicht (g/mol) 382.52
MDL-Nummer MFCD00010991
InChI-Schlüssel ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dierbium(3+) trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium(III) oxide
Schmelzpunkt 2400°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,3646
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.0049g/L).
Formelmasse 382.56
Reinheit (%) 99.8%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 8.64 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM23L008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number036372.14,036372.22
ChargennummerH20H21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036372.14,036372.22
ChargennummerC23L18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036372.14,036372.22
ChargennummerE01L34 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036372.14,036372.22
ChargennummerF27L05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036372.14,036372.22
Name des Produkts
Erbium(III)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >