Learn More
Erbium(III)-iodid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1280°C |
Chemischer Name oder Material | Erbium(III) iodide |
Schmelzpunkt | 1020°C |
Namenshinweis | Ultra dry |
Physikalische Form | Stücke/Pulver |
Menge | 1 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Formelmasse | 547.97 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Verpackung | Ampulle |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Erbium(III)-iodid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur