Learn More
Erbium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11308617
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Erbium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308617
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11308617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035739.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10138-41-7 | Cl3Er | 273.609 g/mol
It is a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds which are used for electron and stability studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10138-41-7
Summenformel Cl3Er
Molekulargewicht (g/mol) 273.609
MDL-Nummer MFCD00010989
InChI-Schlüssel HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
Synonym erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66277
IUPAC-Name Erbiumtrichlorid
SMILES Cl[Er](Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 1500°C
Chemischer Name oder Material Erbium(III) chloride
Schmelzpunkt 774°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,strong mineral acids. Slightly soluble in MeOH and THF.
Formelmasse 273.62
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR05L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number035739.06,035739.14
ChargennummerW06J067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number035739.06,035739.14
ChargennummerW06J068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number035739.06,035739.14
ChargennummerK18U006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number035739.06,035739.14
ChargennummerL06X005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number035739.06,035739.14
Name des Produkts
Erbium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >