Learn More
Erbium(III)-acetattetrahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15280-57-6
73.35 CHF - 654.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 15280-57-6
MDL-Nummer MFCD00013034
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11378458
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040481.06
5 g
73.35 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11388458
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040481.14
25 g
201.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11368458
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040481.22
100 g
654.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erbium(III) acetate tetrahydrate participates in the synthesis and determination of crystal structures and stereochemical properties of lanthanide(III) complexes with ethylenediamine-N,N,N?,N?-tetraacetate. Participates in simple one-pot single-step synthesis of rare earth doped spherical mesoporous metal oxide nanospheres with upconversion emission ability in supercritical methanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
15280-57-6
MFCD00013034
Spezifikation
Erbium(III) acetate tetrahydrate
Kristalline Aggregate
Er(OOCCH3)3·4H2O
Soluble in water.
99.9%
Geruchsneutral
2.114 g/mL
15280-57-6
(REO)
MFCD00013034
416.45 (344.39 Anhydrous)
Reacton™
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 247-067-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Erbium(III)-acetattetrahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals