Learn More
Erbium(III)-acetattetrahydrat, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15442537
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Erbium(III)-acetattetrahydrat, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442537
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15442537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045897.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 15280-57-6 | C6H9ErO6·4H2O
Erbium(III) acetate tetrahydrate is used for laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components, photo-optical material and optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15280-57-6
Summenformel C6H9ErO6·4H2O
MDL-Nummer MFCD00013034
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium (III) acetate tetrahydrate
Farbe Rosa
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Er(OOCCH3)3·4H2O
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 416.45 (344.39 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.114 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10254945 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer045897.22,045897.14
ChargennummerZ27E037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer045897.22,045897.14
ChargennummerQ13E010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer045897.22,045897.14
ChargennummerY30C012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer045897.22,045897.14
ChargennummerT28A027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer045897.22,045897.14
Name des Produkts
Erbium(III)-acetattetrahydrat, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >