Learn More
Erbium(III)-2,4-pentandionat, Pulver, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14553-08-3 | C15H21ErO6 | 464.59 g/mol
117.00 CHF - 481.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14553-08-3 |
---|---|
Summenformel | C15H21ErO6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 464.59 |
MDL-Nummer | MFCD00013490 |
InChI-Schlüssel | FGQSJRDKBCVFHH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | erbium 2,4-pentanedionate, erbium iii acetylacetonate hydrate, erbium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy erbio oxy pent-3-en-2-oneMehr anzeigen |
PubChem CID | 102601666 |
SMILES | [Er+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11356668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013214.04 |
2 g |
117.00 CHF
2 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11366668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013214.09 |
10 g |
481.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Erbium(III) 2,4-pentanedionate is commonly used in various catalysts and catalytic reagents for organic synthesis. It is also used for glass coloring, as an amplifier in fiber optics, and in lasers for medical and dental purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
14553-08-3 | |
464.59 | |
FGQSJRDKBCVFHH-UHFFFAOYSA-N | |
102601666 |
C15H21ErO6 | |
MFCD00013490 | |
erbium 2,4-pentanedionate, erbium iii acetylacetonate hydrate, erbium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy erbio oxy pent-3-en-2-oneMehr anzeigen | |
[Er+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Spezifikation
Erbium(III) 2, 4-pentanedionate | |
Pulver | |
C15H21ErO6 | |
erbium 2,4-pentanedionate, erbium iii acetylacetonate hydrate, erbium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy erbio oxy pent-3-en-2-one | |
FGQSJRDKBCVFHH-UHFFFAOYSA-N | |
Erbium;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on | |
102601666 | |
Geruchsneutral |
14553-08-3 | |
99.9% (REO) | |
MFCD00013490 | |
Insoluble in water. | |
[Er+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O | |
464.59 | |
464.59 | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen