Learn More
ErbB2 (HER-2), His Tag ErbB2 (HER2), His Tag Recombinant Protein
ErbB2 (HER-2), His Tag ErbB2 (HER2), His Tag Recombinant Protein
850.00 CHF - 11270.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004439 |
---|---|
Gen-Alias | ErbB2 (HER2), NEU |
Spezies | Human |
Proteinmarkierung | His Tag |
Expressionssystem | Baculovirus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11523447
|
Invitrogen
PV3366 |
10μg |
850.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15478423
|
Invitrogen
PR4918A |
100μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10083182
|
Invitrogen
PV3590 |
1mg |
11270.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ErbB2 (HER2) is a receptor tyrosine kinase that is overexpressed in some breast tumors. Herceptin, used in treatment of metastatic Her2-positive cancer, is monoclonal antibody targeting this kinase.Spezifikation
NP_004439 | |
Human | |
Baculovirus |
ErbB2 (HER2), NEU | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.