Learn More
ERB 041, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18055412
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
ERB 041, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18055412
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18055412
Marke: Tocris Bioscience 4276/10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent ERβ agonist
Potent ERβ agonist; displays >200-fold selectivity for ERβ over ERα (IC50 values are 5 and 1216 nM for human ERβ and ERα; 3.1 and 620 nM for rat ERβ and ERα; and 3.7 and 750 nM for mouse ERβ and ERα respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 524684-52-4
Summenformel C15H10FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 271.247
InChI-Schlüssel FCXYSEXZEGPLGG-DHDCSXOGSA-N
Synonym prinaberel, unii-a9c8mnf7ca, a9c8mnf7ca, 2-3-fluoro-4-hydroxyphenyl-7-vinyl-1,3-benzoxazol-5-ol, prinaberel usan:inn, 4-2z-7-ethenyl-5-hydroxy-3h-1,3-benzoxazol-2-ylidene-2-fluorocyclohexa-2,5-dien-1-one, prinaberel usan/inn, bidd:er0139, erb hplc, 7-ethenyl-2-3-fluoro-4-hydroxyphenyl benzoxazol-5-ol
PubChem CID 5326893
IUPAC-Name (4Z)-4-(7-ethenyl-5-hydroxy-3H-1,3-benzoxazol-2-ylidene)-2-fluorocyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES C=CC1=CC(=CC2=C1OC(=C3C=CC(=O)C(=C3)F)N2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ERB 041
Menge 10 mg
Formelmasse 271.24
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ERB 041, Tocris Bioscience™ >