Learn More
ER 27319 maleate, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18045562
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
ER 27319 maleate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18045562
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18045562
Marke: Tocris Bioscience 2471/50
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective Syk kinase inhibitor
Selective inhibitor of Syk kinase. Inhibits tyrosine phosphorylation of Syk initiated by the engagement of FcεRI in rat and human mast cells. Results in the abrogation of degranulation, TNF-α production (IC50 = 10 μM) and other related signaling events.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1204480-26-1
Summenformel C22H24N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 396.443
InChI-Schlüssel WVUQPGFRFBVJKH-BTJKTKAUSA-N
Synonym er 27319 maleate, 10-3-aminopropyl-3,4-dimethyl-9 10h-acridinone maleate
PubChem CID 56972172
IUPAC-Name 10-(3-aminopropyl)-3,4-dimethylacridin-9-one;(Z)-but-2-enedioic acid
SMILES CC1=C(C2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3N2CCCN)C.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ER 27319 maleate
Menge 50 mg
Formelmasse 396.17
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ER 27319 maleate, Tocris Bioscience™ >