Learn More
(+/-)-Equol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15443989
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(+/-)-Equol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443989
100 mg, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15443989
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61383.MC
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Harnstoffwechsel von Daidzein, produziert von Menschen und Pferden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(+/-)-Equol weist EC50-Werte von 200 und 74 nM für humanes ERα und ERβ auf und induziert die Zellproliferation von Brustkrebs in vitro bei Konzentrationen von bis zu 100 nM. Ist ein schwacher östrogener Agonist und wettbewerbsfähiger Inhibitor von 17β-Estradiol am Estradiol-Rezeptor. Hemmt die durch 12-O-Tetradecanoylphorbol13-Acetat (TPA) induzierte neoplastische Zelltransformation, indem es den MEK/ERK/p90RSK/Aktivator-Protein-1Signalweg anspricht. Funktioniert als DHT-Blocker.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol oder 100 %igem Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94105-90-5
Summenformel Gehäuse C15H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
MDL-Nummer MFCD00016662
InChI-Schlüssel ADFCQWZHKCXPAJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl chroman-7-ol, equol, +/--equol, r,s-equol, 7,4'-homoisoflavane, 4',7-dihydroxyisoflavane, rs-equol, 3-4-hydroxyphenyl-7-chromanol, 2h-1-benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-4-hydroxyphenyl, 4',7-isoflavandiol
PubChem CID 382975
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1COC2=C(C1)C=CC(O)=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Equol
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Beilstein 87752
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3644
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO and methanol or 100% ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 242.27
Physikalische Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP27L035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ61383.ME,J61383.MC
ChargennummerN18L046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberJ61383.ME,J61383.MC
ChargennummerY15H027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ61383.MC
ChargennummerQ25I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ61383.MC
ChargennummerN18H052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ61383.MC
Name des Produkts
(+/-)-Equol, Thermo Scientific Chemicals >