Learn More
Thermo Scientific™ EquiPhi29™ DNA-Polymerase
EquiPhi29 ist eine proprietäre Phi29 DNA-Polymerase-Mutante, die gegenüber Phi29 DNA-Polymerase signifikant verbessert wurde. Sie bietet Temperaturstabilität, Reaktionsgeschwindigkeit, Produktausbeute und Amplifikationsverzerrung bei Proteinen.
Marke: Thermo Scientific™ A39390
88.00 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific EquiPhi29 ist eine proprietäre Phi29 DNA-Polymerase-Mutante, die durch In-vitro-Proteinevolution entwickelt wurde. Dieses Enzym wurde gegenüber Phi29 DNA-Polymerase bezüglich Proteinthermostabilität, Reaktionsgeschwindigkeit, Produktausbeute und Amplifikationsverzerrung signifikant verbessert, wobei alle Vorteile des Wildtypenzyms erhalten bleiben, einschließlich hoher Prozessivität (mehr als 70 kb), starker Strangverdrängungsaktivität, 3'→5'-Exonuklease-(Proofreading)-Aktivität, die bevorzugt auf Einzelstrang-DNA oder -RNA wirkt. Aus diesem Grund werden 3'-modifizierte Primer empfohlen.
- Niedrigster Amplifikationsverzerrung, die auf dem Markt angeboten wird
- Extrem hohe Ausbeute an amplifizierter DNA, selbst aus winzigen Mengen von Ausgangsmaterial
- Hochgenaue DNA-Synthese in kürzerer Zeit
Spezifikation
Stand-alone enzyme | |
EquiPhi29 DNA Polymerase | |
• 25 μl EquiPhi29 DNA-Polymerase (10 U/μl) • 0,25 ml EquiPhi29 DNA-Polymerase-Reaktionspuffer (10X) • 0,25 ml DTT (100 mM) Lagerung bei -5 bis -30 °C. |
|
Trockeneis | |
2 hours |
MDA-WGA, RCA | |
250 E (10 E/μl) | |
42 °C | |
10 U/μL |