Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen
Diese universal einsetzbaren Pipettenspitzen eignen sich für zahlreiche Pipetten Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Die Standard-Pipettenspitzen zeichnen sich durch optimales Benetzungsverhalten, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade aus.
Marke: Eppendorf™ 0030000854
71.16 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Diese Pipetten gewährleisten einen minimalen Kraftaufwand beim Aufsetzen und Abwerfen bei höchstem Grad an Dichtheit.Eppendorf™ epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen funktionieren optimal mit Eppendorf Pipetten und verfügen über optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade.
- Geringe Aufsatz- und Abwurfkräfte bei höchster Dichtigkeit
- Der ergonomisch optimal gestaltete Konus passt hervorragend auf die Eppendorf Pipetten.
- Feine Graduierungen machen die Sichtprüfung des Pipettiervolumens noch einfacher.
- Feine eingezogene oder verlängerte Spitzen vereinfachen das Arbeiten mit kleinen Mengen.
- Lange, schmale Spitzen erreichen den Boden von engen und hohen Gefäßen, ohne den oberen Rand des Gefäßes zu berühren.
Specifications
0.5 bis 20 μl | |
Hellgrau | |
1.8 in. | |
Universal | |
Universal | |
1000 Pk. | |
Eppendorf Pipetten | |
epT.I.P.S. |
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
4.6 cm | |
Bulk | |
1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) | |
Pipettenspitzen | |
Ja | |
Fein |
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.