Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Gestelle
Eppendorf Biopur-Pipettenspitzen bieten maximale biologische Reinheit. Sie sind garantiert PCR clean, steril, pyrogenfrei, ATP-frei, frei von bakterieller DNA und erfüllen dadurch die strengsten Anforderungen der Medizin-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die der Molekular- und Zellbiologie
53.26 CHF - 85.39 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Kompatibilität | Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten |
Format | Racks |
Produkttyp | Pipettenspitzen |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16667872
![]() |
Eppendorf™
0030071662 |
0.1 to 5 mL | Steril | Violett |
62.95 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16637872
![]() |
Eppendorf™
0030071638 |
0.1 to 5 mL | Unsteril | Violett |
53.26 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16647872
![]() |
Eppendorf™
0030071646 |
0.2 to 5 mL | Unsteril | Violett |
67.44 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16657872
![]() |
Eppendorf™
0030071654 |
0,5 bis 10 ml | Unsteril | Türkis |
82.61 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16472245
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075226 |
0,1 bis 20 μl | Steril | Mittelgrau |
80.04 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16482245
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075234 |
2 bis 200 μl | Steril | Gelb |
74.56 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16492245
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075242 |
20 bis 300 μl | Steril | Orange |
71.69 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16402255
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075250 |
50 bis 1000 μl | Steril | Blau |
71.69 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16412255
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075269 |
50 bis 1250 μl | Steril | Grün |
71.69 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16422255
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075277 |
50 bis 1250 μl | Steril | Dunkelgrün |
71.69 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16432255
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075285 |
0,25 bis 2,5 ml | Steril | Rot |
60.94 CHF
240 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16442255
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075293 |
0,1 bis 5 ml | Steril | Violett |
71.38 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16452255
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075307 |
0,2 bis 5 ml | Steril | Violett |
78.81 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16462255
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075315 |
0,5 bis 0,5 ml | Steril | Türkis |
85.39 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Eppendorf Biopur-Pipettenspitzen in Einweg-Racks haben den höchsten biologischen Reinheitsgrad
- Sicher PCR clean, steril, pyrogen-, ATP- und DNA-frei
- Alle vorsterilisierten epT.I.P.S-. und ep Dualfilter T.I.P.S.-Varianten sind in Racks erhältlich
- Die Sterilverpackung entspricht den Normen DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2-10
- Jede Produktionscharge von Racks wird fortlaufend durch ein unabhängiges Labor geprüft
- Chargenspezifische Zertifikate erhältlich unterVerpackt in Racks à 384, 96, 48 oder 24 Spitzen
- Zur Verwendung in der Pharma- und Lebensmittelindustrie, Molekularbiologie und Zelltechnologie
- Modernes, schlankes Rack mit wiederverschließbarem Deckel
- Verbesserte Nachhaltigkeit durch niedrigeren Polypropylen-Verbrauch pro Rack
Spezifikation
Ungefiltert | |
Racks | |
Single-use | |
Yes | |
Polypropylen |
Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten | |
Pipettenspitzen | |
Air-Cushion-System | |
epT.I.P.S. |