Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pipette Tips
Eppendorf Totally Integrated Pipetting System for Automation. Works in perfect combination with epMotion platform.
Marke: Eppendorf 0030015240
146.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Specially designed for use on the epMotion™ 5070, 5073 and 5075 Liquid Handling Workstation
- Motion pipette tips, with and without filters, developed in torsion-resistant, clean racks
- High-precision manufacturing guarantees a perfect fit and extremely accurate dispensing behavior
- Optimized for simple automatic ejection in the Liquid Handling Workstation collection vessel
- Can also be integrated into the workstation as a refilling system
- Packaged in contamination-free racks
- Available in the following purity grades: standard Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile, PCR clean and Sterile
Spezifikation
1000 μL | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Box | |
Roboterspitzen | |
Eppendorf epMotion | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
For Eppendorf epMotion series | |
Standard, Straight | |
Single-use | |
No |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
26Stunden
18Minuten
41Sekunden
48Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pipette Tips > Volume (Metric): 1000 μL; Filtered: Non-filtered; Sterility: Sterile
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur