Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as SafeRack tips
The new epMotion systems can reuse tips as e.g. economical choice for multiple wash steps of the same well.
152.61 CHF - 264.05 CHF
Spezifikation
Farbe | klar |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Kompatibilität | For Eppendorf epMotion series |
Format | Box |
Spitzenform | Standard, Straight |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
30019023
![]() |
Eppendorf
0030014600 |
50 μL | Unsteril | Ungefiltert |
152.61 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
30019050
![]() |
Eppendorf
0030014618 |
50 μL | PCR Clean | Gefiltert |
264.05 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
30019025
![]() |
Eppendorf
0030014626 |
300 μL | Unsteril | Ungefiltert |
152.61 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
30019055
![]() |
Eppendorf
0030014634 |
300 μL | PCR Clean | Gefiltert |
264.05 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
30019047
![]() |
Eppendorf
0030014642 |
1.000 μL | Unsteril | Ungefiltert |
152.61 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
30019026
![]() |
Eppendorf
0030014650 |
1.000 μL | PCR Clean | Gefiltert |
264.05 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Specially designed for use on the epMotion™ 5070 and 5075 Liquid Handling Workstation. epT.I.P.S. Motion SafeRack pipette tips, with and without filters
- Developed in torsion-resistant, contamination-free racks that are recommended for the re-use of tips feature of epMotion 5073 systems.
Reuse Tips Feature:
- The new epMotion systems can reuse tips as e.g. economical choice for multiple wash steps of the same well
- Pipette tips will be placed back into the position of the box they were removed from
- Returned tips will be reused within an application for the same source vessel
- Individual compartments in rack to avoid cross-contamination between used tips
- Available as standard and PCR clean quality for 50, 300, and 1000 μL
Spezifikation
klar | |
For Eppendorf epMotion series | |
Standard, Straight | |
Single-use | |
No |
Nicht autoklavierbar | |
Box | |
Roboterspitzen | |
Eppendorf epMotion | |
Polypropylen |