Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ 384 Reloads, PCR Clean, farblose Spitzen
GREENER_CHOICE
epT.I.P.S. 384-Mikropipettenspitzen mit innovativer SOFTattach-Technologie sind optimal auf 16- und 24-Kanal-Ausführungen der Research plus- und Xplorer plus-Pipetten von Eppendorf abgestimmt. Verarbeiten Sie 384-Well-Platten manuell mit höchster Dichtigkeit und Koaxialität bei außergewöhnlich niedrigen Bedienkräften.
412.64 CHF - 511.04 CHF
Spezifikation
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell epT.I.P.S.™384 Nachfüllungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Reinigungsnachweise Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Reinigungsnachweise Preis Menge & Verfügbarkeit  
16272371
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030076001
0,1 bis 20 μl PCR-frei
511.04 CHF
3840 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16282371
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030076010
100 bis 0,5 μl PCR-frei
467.78 CHF
3840 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16212381
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030076044
20 bis 0,1 μl Eppendorf Quality™
461.84 CHF
3840 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 08-07-2025
Add to basket
16222381
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Eppendorf™
0030076052
100 bis 0,5 μl Eppendorf Quality™
412.64 CHF
3840 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 08-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • epT.I.P.S. 384-Pipettenspitzen bilden zusammen mit den 16- und 24-Kanal-Ausführungen der Research plus- und Xplorer plus-Pipetten ein System, das Ihnen all die Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet, die Sie benötigen
  • Dank innovativer SOFTattach-Technologie können sich epT.I.P.S. 384-Pipettenspitzen so weit dehnen, wie es die Form eines Spitzenkonus vorgibt. Das eröffnet dem Anwender eine ganz neue Dimension hinsichtlich der Passform und Dichtigkeit der Spitze und verringert zugleich die Bedienkräfte auf ein Minimum.
  • Kraftaufwand beim Aufsetzen der Spitzen im Vergleich zu 8- und 12-Kanal-Pipetten um 40 % je Spitzenkonus reduziert
  • Dank hervorragender Koaxialität ist eine perfekte Spitzenausrichtung für Sicherheit beim Bewegen von Platten und beim Flüssigkeitstransfer garantiert
  • Die Form der epT.I.P.S. 384-Spitze ist extrem schmal, um alle 384 Wells perfekt zu treffen
  • Gleichzeitiger Start von 16 oder 24 Reaktionen, um gleiche Ausgangsbedingungen zu gewährleisten, Schutz vor versehentlicher falscher Identifizierung von Wells und Versuchswiederholung
  • Die Verarbeitung von einer 384-Well-Platte statt vier 96-Well-Platten erhöht die Effizienz, da sich die Zahl der Pipettierschritte um 50 % verringert
  • Verfügbar in folgenden Reinheitsgraden: Eppendorf Quality, PCR clean, PCR clean and sterile
Specifications
Specifications
Ungefiltert
Farblos
epT.I.P.S.™384 Nachfüllungen
Universal
Universal
3840 Spitzen
Ja
epT.I.P.S.
Unsteril
Autoklavierbar
Raumtemperatur
Nachfüllpackung
3.840 Spitzen (10 Tabletts x 384 Spitzen)
Mikropipettenspitzen
Air-Cushion-System
Polypropylen
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Die Pipettenspitzen der Produktgruppe :Produktname: mit den entsprechenden Produktnummern sind für den Transfer von Flüssigkeiten mit geringer Kontamination konzipiert und konstruiert, insbesondere für Proben aus dem menschlichen Körper und für Reagenzien im Rahmen einer In-vitro-Diagnostik, um die bestimmungsgemäße Verwendung des In-vitro-Diagnostikgeräts zu ermöglichen. Diese :Produktname: entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Sie sind ausschließlich für den einmaligen Gebrauch und für die Anwendung durch qualifiziertes Personal bestimmt.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ 384 Reloads, PCR Clean, farblose Spitzen