Learn More
PEPperCHIP™ Epstein-Barr-Virus-Antigen-Mikroarray
Epstein-Barr-Virus-Antigen-Mikroarray mit 4101 virenspezifischen Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke: PEPperCHIP™ SPC.008.001
Additional Details : Gewicht : 0.02200kg
Beschreibung
- Microarray-Inhalt: 13 ausgewählte Antigene des Epstein-Barr-Virusstamms B95-8: Gp350, EBNA1, EBNA2, EBNA3A, EBNA3B, EBNA3C, EBNA-LP, LMP1, LMP2, BZLF1 (Zebra), BRLF1 (Rta), BMLF1 und BMRF1
- Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 13 aa
- Anzahl Peptide: 4101 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung | |
Mikroglas | |
Individueller Barcode für jedes Microarray | |
1 Objektträger | |
1 mm | |
Transparent |
75,4 x 25 mm | |
Hochdichtes Peptid-Mikroarray | |
Unsteril | |
1 Array-Kopie pro Mikroarray | |
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck | |
ISO 9001:2015 | |
RUO |