Learn More
epsilon-Caprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377086
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
epsilon-Caprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377086
2500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11377086
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06999.0E
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 105-60-2 | C6H11NO | 113.16 g/mol
ε-Caprolactam is used as a monomer in the preparation of synthetic fibers of the polyamide as well as a solvent for high molecular weight polymers. It is also used in coatings and plasticizers. Further, it is used as a cross linking agent for polyurethanes. In addition to this, it is used to prepare nylon-6, which finds application in fibers and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
ε-Caprolactam wird als Monomer bei der Herstellung synthetischer Fasern des Polyamids sowie als Lösungsmittel für Polymere mit hohem Molekulargewicht verwendet. Wird auch in Beschichtungen und Weichmachern verwendet. Wird darüber hinaus als Vernetzer für Polyurethane verwendet. Wird darüber hinaus zur Herstellung von Nylon-6 verwendet, das in Fasern und Kunststoffen Anwendung findet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Ethanol, Wasser, Chloroform, Methanol, Tetrahydrofurfurylalkohol, Äther, Dimethylformamid, chlorierten Kohlenwasserstoffen, Cyclohexen und Erdölfraktionen.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-60-2
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD00006936
InChI-Schlüssel JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactamMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7768
ChEBI CHEBI:28579
IUPAC-Name Azepan-2-eins
SMILES C1CCC(=O)NCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material epsilon-Caprolactam
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Dichte 1.01
pH 7 to 8.5
Siedepunkt 270°C
Flammpunkt 152°C (305°F)
Menge 2500 g
Beilstein 106934
Merck Index 14,1761
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,ethanol,water,chloroform,methanol,tetrahydrofurfuryl alcohol,ether,dimethylformamide,chlorinated hydrocarbons,cyclohexene and petroleum fractions.
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY16H012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL06999.36,L06999.0E,L06999.22
ChargennummerD11Z035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2022 Catalog NumberL06999.36,L06999.0E,L06999.22
ChargennummerZ21D045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2022 Catalog NumberL06999.36,L06999.0E,L06999.22
ChargennummerW11F015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2022 Catalog NumberL06999.36,L06999.0E,L06999.22
Chargennummer10187221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2022 Catalog NumberL06999.36,L06999.0E,L06999.22
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Name des Produkts
epsilon-Caprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >