Learn More
epsilon-Caprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
ε-Caprolactam is used as a monomer in the preparation of synthetic fibers of the polyamide as well as a solvent for high molecular weight polymers. It is also used in coatings and plasticizers. Further, it is used as a cross linking agent for polyurethanes. In addition to this, it is used to prepare nylon-6, which finds application in fibers and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ε-Caprolactam wird als Monomer bei der Herstellung synthetischer Fasern des Polyamids sowie als Lösungsmittel für Polymere mit hohem Molekulargewicht verwendet. Wird auch in Beschichtungen und Weichmachern verwendet. Wird darüber hinaus als Vernetzer für Polyurethane verwendet. Wird darüber hinaus zur Herstellung von Nylon-6 verwendet, das in Fasern und Kunststoffen Anwendung findet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Ethanol, Wasser, Chloroform, Methanol, Tetrahydrofurfurylalkohol, Äther, Dimethylformamid, chlorierten Kohlenwasserstoffen, Cyclohexen und Erdölfraktionen.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | epsilon-Caprolactam |
Schmelzpunkt | 68°C to 72°C |
Dichte | 1.01 |
pH | 7 to 8.5 |
Siedepunkt | 270°C |
Flammpunkt | 152°C (305°F) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 106934 |
Merck Index | 14,1761 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in benzene,ethanol,water,chloroform,methanol,tetrahydrofurfuryl alcohol,ether,dimethylformamide,chlorinated hydrocarbons,cyclohexene and petroleum fractions. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y16H012 | Analysenzertifikat | 24/02/2023 | L06999.36,L06999.0E,L06999.22 |
D11Z035 | Analysenzertifikat | 25/10/2022 | L06999.36,L06999.0E,L06999.22 |
Z21D045 | Analysenzertifikat | 23/08/2022 | L06999.36,L06999.0E,L06999.22 |
W11F015 | Analysenzertifikat | 23/08/2022 | L06999.36,L06999.0E,L06999.22 |
10187221 | Analysenzertifikat | 28/06/2022 | L06999.36,L06999.0E,L06999.22 |