Learn More
Brady™ M710 Series Etiketten für EPREP-Typenschilder
M710 Etikettendrucker - Etiketten
Marke: Brady™ 312014
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sie verfügen über beste Klebkraft und sind beständig gegen Lösungsmittel, sodass sie sich ausgezeichnet als Ersatz für gravierte Schilder eignen.
- Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl, Schaumstoff-gestützt | |
Weiß | |
Etikett | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung | |
1 Etikett | |
150 Etiketten | |
-40 bis +212 °F | |
0,0256 in. | |
18 x 27 mm | |
1,06 in. | |
27 mm |
Ohne | |
Glanz | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M710, BMP71 | |
-40 °C | |
Rechteck | |
-40 °C bis 100 °C | |
0.65 mm | |
0,71 in. | |
27 mm | |
M7-4-7593-WT |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ M710 Series Etiketten für EPREP-Typenschilder > EPREP Printer Labels; Color: White; Dimensions (LxW): 18 x 27 mm; Width (English) Printable Area: 27 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur