Learn More
Brady™ M710 Series Etiketten für EPREP-Typenschilder
M710 Etikettendrucker - Etiketten
Marke:  Brady™ 312010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17848084
  • 93.90 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Beschreibung
  • Sie verfügen über beste Klebkraft und sind beständig gegen Lösungsmittel, sodass sie sich ausgezeichnet als Ersatz für gravierte Schilder eignen.
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ M710 Series Etiketten für EPREP-Typenschilder > EPREP Printer Labels; Color: White; Dimensions (LxW): 12.45 x 27 mm; Width (English) Printable Area: 27 mm