Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten, elektronisch
GREENER_CHOICE
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
Marke:  Eppendorf™ 4861000044
776.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24312" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16232401
  • 788.14 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
  • Multifunktionswippe funktioniert nach dem Prinzip
  • Wahlrad zur schnellen und einfachen Auswahl der Pipettiermodi
  • Selbsterklärendes Farbdisplay ohne Untermenüs und mit ergonomischem Winkel für optimale Lesbarkeit in jeder Position
  • Gefederter Spitzenkonus (erhältlich für alle Pipetten bis zu 1.000 µL) für minimale Aufsteckkräfte hilft Belastungen zu reduzieren
  • Leistungsstarker Akku für bis zu acht Stunden Arbeit ohne Aufladen
  • Separater Stromanschluss: Keine Arbeitsunterbrechung zum Aufladen
  • Justierung auf äußere Umstände (z. B. geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte)
  • Pipettenunterteil kann zur Gewährleistung der Dekontamination autoklaviert werden
  • Neun verschiedene Sprachen: Chinesisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch
  • nur Xplorer plus: individuelle Programmierung, feste Volumeneinstellungen, Passwortschutz, An-/Aus-Schalter, zusätzliche Anwendungen, Anzeige von Wartungsintervallen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Li-Ion
Autoklavierbar
1
Elektronische Pipette
Ergonomisch
Nein
Rot
Xplorer
0,1 bis 2,5 ml
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten, elektronisch > 2,5 bis 0,125 ml