Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten, elektronisch
GREENER_CHOICE
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
Marke:  Eppendorf™ 4861000066
776.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24312" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10115934
  • 828.30 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
  • Elektronische Einkanal-, 8 und 12-Kanalpipetten für das Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumen von 0.5 μl bis 10 ml
  • Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
  • Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
  • Multifunktionswippschüttler
  • Auswahlknopf
  • Innovativer Auswerfer
  • Ergonomischer Anzeigewinkel
  • Komfortable Handhabung
  • Leistungsstarker Akku
  • Flexibles Ladekonzept
  • Federbelasteter Spitzenkonus (außer 5 und 10 ml)
  • Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±3 % bei ±30μL/1000μL, ±0,8 % bei ±40μL/5000μL, ±0,6 % bei ±60μ
10 mL epT.I.P.S™ Pipettenspitze
10 ml epT.I.P.S.™ Pipettenspitze
Xplorer
0,5 bis 10 ml
10 ml epT.I.P.S™ Pipettenspitze
10 μl
8
5 °C bis 40 °C
Lithium-Ion
Türkis
1
Elektronische Pipette
Ergonomisch
Multifunktionswippe, gefederter Spitzenkonus, Akku und Ladegerät
Ja
41 bis 104 °F
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten, elektronisch > Einkanalig; Türkis; Volumenbereich:0,5 bis 10 ml