Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronische Pipetten
GREENER_CHOICE
Intuitives Betriebssystem und anwenderfreundliches Design, Präzision und Reproduzierbarkeit
Marke:  Eppendorf™ 4861000793
1743.07 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16292401
  • 1960.81 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Intuitives Betriebssystem und anwenderfreundliches Design, Präzision und Reproduzierbarkeit
  • Multifunktionswippe funktioniert nach dem Prinzip
  • Wahlrad zur schnellen und einfachen Auswahl der Pipettiermodi
  • Selbsterklärendes Farbdisplay ohne Untermenüs und mit ergonomischem Winkel für optimale Lesbarkeit in jeder Position
  • Gefederter Spitzenkonus (erhältlich für alle Pipetten bis zu 1.000 µL) für minimale Aufsteckkräfte hilft Belastungen zu reduzieren
  • Leistungsstarker Akku für bis zu acht Stunden Arbeit ohne Aufladen
  • Separater Stromanschluss: Keine Arbeitsunterbrechung zum Aufladen
  • Justierung auf äußere Umstände (z. B. geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte)
  • Pipettenunterteil kann zur Gewährleistung der Dekontamination autoklaviert werden
  • Neun verschiedene Sprachen: Chinesisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch
  • nur Xplorer plus: individuelle Programmierung, feste Volumeneinstellungen, Passwortschutz, An-/Aus-Schalter, zusätzliche Anwendungen, Anzeige von Wartungsintervallen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lithium-Ion
Autoklavierbar
Wiederverwendbar
Xplorer Plus
Elektronische Pipette
LCD
10 Pipettier-Modi, Pipettier-Historie, Passwortschutz, Serviceanzeige und die Möglichkeit, mehrere Modi in einer Sequenz für kundenspezifische Anwendungen zu programmieren
Nein
Hellgelb
24
Ja
5 bis 100 μl
Ergonomisch
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronische Pipetten > 100 μl bis 5 μl, 24 Kanäle