Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock
Mit diesen Thermoblöcken können Temperaturen genau und gleichmäßig gehalten werden. Eppendorf™ Smartblock™ Thermoblöcke sind kompatibel mit Eppendorf ThermoMixer™ C und eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen.
Marke: Eppendorf™ 5363000039
707.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In nur wenigen Sekunden austauschbar
- Automatische Blockerkennung für sichere Handhabung
Spezifikation
Eppendorf ThermoMixer C | |
Mikroplatten und Deepwell Platten | |
Block |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%