Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock Artikelnummer.: 13568470
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock
Artikelnummer. 13568470 Alle ansehen Eppendorf Produkte
24 Röhrchen
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
24 Röhrchen
Artikelnummer. 13568470
Marke: Eppendorf™ 5364000024
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Thermoblöcken können Temperaturen genau und gleichmäßig gehalten werden. Eppendorf™ Smartblock™ Thermoblöcke sind kompatibel mit Eppendorf ThermoMixer™ C und eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen.
  • In nur wenigen Sekunden austauschbar
  • Automatische Blockerkennung für sichere Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf ThermoMixer C
Aufnahmevermögen 24 Röhrchen
Typ Block
Fassungsvermögen der Wasch-/Abfallflasche 24 Röhrchen
Höhe (angloamerikanisch) 1.18 Bis 2.99 in.
Höhe (metrisch) 3 bis 7.6 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.47 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock >