Learn More
Eppendorf™ Sterile serologische Pipetten
Einweg-Pipetten zum Ansaugen und Dosieren von Flüssigkeiten mithilfe von manuellen und elektronischen Pipettierhilfen. Eppendorf™ Sterile serologische Pipetten sind auf Abgabe kalibriert. Die Farbcodierung nach Größen ermöglicht eine schnelle und einfache Bestimmung.
Marke: Eppendorf™ 0030127749
297.59 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Exakte Graduierung auf dem ultra-klaren Pipettenmaterial, um die Volumenmessung zu erleichtern
- Individuell verpackt, um gleichbleibende, erstklassige Qualität zu gewährleisten
- Farbcodierung zur einfachen Größenidentifikation
Spezifikation
±1 mL | |
Ja | |
0,5 mL | |
160 Pk. (4 Beutel mit je 40) | |
50 ml | |
Serologische Pipette |
PS (Polystyrol) | |
Ja | |
13,5 in. | |
Lila | |
343 mm | |
Ja |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %