Learn More
Eppendorf™ Sterile serologische Pipetten
GREENER_CHOICE
Einweg-Pipetten zum Ansaugen und Dosieren von Flüssigkeiten mithilfe von manuellen und elektronischen Pipettierhilfen. Eppendorf™ Sterile serologische Pipetten sind auf Abgabe kalibriert. Die Farbcodierung nach Größen ermöglicht eine schnelle und einfache Bestimmung.
Marke:  Eppendorf™ 0030127714
121.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24326" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15260775
  • 127.51 CHF / 400 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Exakte Graduierung auf dem ultra-klaren Pipettenmaterial, um die Volumenmessung zu erleichtern
  • Individuell verpackt, um gleichbleibende, erstklassige Qualität zu gewährleisten
  • Farbcodierung zur einfachen Größenidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,1 ml
Steril
0,1 mL
400 Pk. (4 Beutel mit je 100)
5 ml
Serologische Pipette
Polystyrol
Ja
13,3 in.
Blau
338 mm
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Sterile serologische Pipetten > Blau; 5 ml, 400/Packung