Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 1.5 mL - Microtube
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes 1.5 mL - Microtube ensures secure sample storage. With a patented Safe-Lock design, these microtubes prevent accidental opening, safeguarding samples. Ideal for diverse applications, they offer reliability, durability, and ease of use in a 1.5 mL capacity.
38.53 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
Material | Polypropylen |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -122.8°F to +212°F |
Temperaturbereich (metrisch) | -86 °C bis 100 °C |
Produktcode | Marke | Farbe | Reinheits- oder Qualitätsgrad | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Reinheits- oder Qualitätsgrad | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15625367
![]() |
Eppendorf™
0030123611 |
Farblos | Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril) | 30.000 x g |
38.53 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- The hinged Eppendorf Safe-Lock lid prevents inadvertent lid opening during incubation and storage.
- g-Safe™ technology, depending on the Safe-Lock Tube variant (refer to the manual), ensures outstanding centrifugation stability up to 30,000 x g, preventing sample loss due to tube breakage and providing additional safety when handling hazardous samples.
- Manufactured without the use of slip agents, plasticizers, and biocides – substances demonstrated to leach from plastic consumables into the sample and adversely impact bio-assay results.
- Polypropylene construction offers robust resistance to chemicals, mechanical stress, and extreme temperatures.
- Precision lid sealing minimizes evaporation rates during extended storage periods.
- The generously sized frosted lid and side surface facilitate easy labeling.
- Assured functionality in a temperature range from -86 °C to 100 °C.
- Autoclavable when open (121 °C, 20 min) for reliable sterilization.
- Available in lot-certified PCR clean, Eppendorf Forensic DNA Grade, and Biopur™ quality for tested purity.
Bestellinformation
Supplied individually wrapped in your choice of three sizes
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
-86 °C bis 100 °C | |
0,05 oz. | |
Zylindrisch |
1.5 ml | |
-122.8°F to +212°F | |
Ja | |
Safe-Lock Deckel |