Learn More
Eppendorf™ Eppendorf™ Aerosoldichte Kappen
Diese Kappen werden für 150 ml-Rundbecher verwendet. Eppendorf™ aerosoldichte Kappen sind zur Verwendung mit Rotor S-4-104, Rotor S-4x750 und Rotor S-4x1000.ids vorgesehen.
Marke:  Eppendorf™ 5820747005
228.99 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13236609
  • 241.96 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lieferung in einem Set mit zwei Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Microtitor Platte mit 750 ml-Becher in Rotor S-4-104 mit Zentrifuge 5810/5810R
Name des Produkts
Eppendorf™ Eppendorf™ Aerosoldichte Kappen > Aerosoldichte Deckel; 2/Packung.