Learn More
Eppendorf™ S-4-104 Rotoradapter
Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen.
Marke: Eppendorf™ 5825739000
351.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 2-teiliges Set
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Zentrifuge 5810/5810 R.
Spezifikation
Rotoradapter | |
14 x 50 ml konische Röhrchen | |
S-4-104 Rotor für 5810/5810R Zentrifuge | |
2 pro Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ S-4-104 Rotoradapter > Für konische 14x5 ml-Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur