Learn More
Eppendorf™ Research™ plus Pipetten
Diese ultraleichten und vollständig autoklavierbaren Pipetten passen sich an spezifische Flüssigkeiten oder andere äußere Bedingungen an. Pipetten mit variablem Volumen verfügen über einen federbelasteten Spitzenkonus, eine sekundäre Einstellungsoption und eine verbesserte Volumenanzeige.
Marke: Eppendorf™ 3125000095
Beschreibung
- Luftpolsterpipette für akkurates Pipettieren wässriger Lösungen
- Überzeugen Sie sich vom Unterschied in Gewicht und Kraftaufwand beim Pipettieren: die ultraleichte mechanische Pipette wurde entsprechend der strengen Kriterien des Eppendorf PhysioCare Concept entwickelt und reduziert die Belastung von Händen und Armen
- Verfederter Spitzenkonus (erhältlich für alle Pipetten bis zu 1 mL) für minimale Aufsteckkräfte hilft Belastungen zu reduzieren
- Beim Abwerfen der Spitzen entstehen mit der Eppendorf Research plus Abwurfkräfte, die so niedrig sein können, dass 3,6 N nicht übertroffen werden
- Für präzisere Ergebnisse beim Pipettieren von schwierigen Flüssigkeiten wie Ethanol oder bei besonderen Umgebungsbedingungen passen Sie Ihre Pipette innerhalb von Sekunden an die Bedingungen an. Danach kann ohne Kalibrierung zur Werksjustierung zurückgekehrt werden
- Autoklavieren Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen die ganze Pipette oder nur das Unterteil zur Gewährleistung einer optimalen Dekontamination.
- Freuen Sie sich über herausragende Flexibilität und wählen Sie zwischen Einkanalpipetten mit fixem oder variablem Volumen sowie 8-, 12-, 16- und 24-Kanal-Pipetten
- Mit der Kanalanzeige können Sie die Pipette immer in derselben Position verwenden.
- Erhöhen Sie Ihre Flexibilität und entfernen Sie bei Bedarf einzelne Kanäle.
Spezifikation
Keine | |
Autoklavierbar | |
Eppendorf™ Forschung™ Plus™ | |
Research Plus | |
5 bis 100 μl | |
Ergonomisch |
Nein | |
Hellgelb | |
16 | |
Mechanische Pipette | |
4 Ziffern | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 384 Pipettenspitzen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%