Learn More
Eppendorf™ Research™ plus Pipetten
Diese ultraleichten und vollständig autoklavierbaren Pipetten passen sich an spezifische Flüssigkeiten oder andere äußere Bedingungen an. Pipetten mit variablem Volumen verfügen über einen federbelasteten Spitzenkonus, eine sekundäre Einstellungsoption und eine verbesserte Volumenanzeige.
Marke: Eppendorf™ 3125000222
1087.99 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Volumeneinstellung ermöglicht das Erreichen des gewünschten Volumens mit wenigen schnellen Drehungen.
- Bedienknopf und Abwerfer mit geringer Betätigungskraft sind ergonomisch angeordnet.
- 4-stellige, vergrößerte Volumenanzeige
- Kalibrieranzeige und Einstellöffnung für bestimmte Flüssigkeiten und Volumen
- Verwendet das bewährte PhysioCare Concept™ zur Reduzierung der Belastung von Hand und Arm bei der Pipettierung, hält das Gleichgewicht und minimiert die Belastung des Anwenders
- Durch den Schnellverschluss ist der Unterteil besonders leicht abnehmbar und wartungsfreundlich (nicht verfügbar für 5 und 10 ml-Pipetten).
- Federbelasteter Spitzenkonus für festen Sitz der Spitze (nicht verfügbar für 5 und 10 ml-Pipetten)
- Kann ohne Demontage autoklaviert werden
Anwendungen
- Pipettierung von Flüssigkeiten
- Mischen von Flüssigkeiten
- Befüllung von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen
- Phasenextraktion sowie Entfernung von Überständen
Spezifikation
Keine | |
Autoklavierbar | |
Eppendorf™ Forschung™ Plus™ | |
Mechanische Pipette | |
4 Ziffern | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 96 Pipettenspitzen |
Nein | |
Dunkelgrün | |
12 | |
120 bis 1200 μl | |
Ergonomisch |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%