Learn More
Eppendorf Reference™ 2 Pipetten mit variablem Volumen
GREENER_CHOICE
Mit diesen Pipetten mit variablem Volumen lassen sich die Kontaminationsgefahr durch Aerosole sowie die Belastung für den Daumen verringern. Eppendorf™ Reference™ 2 Pipetten mit variablem Volumen eignen sich hervorragend für das Pipettieren und das Mischen von Flüssigkeiten, das Befüllen von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen und die Phasenextraktion sowie die Entfernung von Überständen.
Marke:  Eppendorf 4924000029
413.99 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15743479
  • 436.74 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Integriertes Pipettiersystem mit interner RFID-Technologie
  • Die Seriennummer ist auf mehreren Bauteilen der Pipette aufgedruckt.
  • Farbcodierte und volumenbeschriftete Pipette zur schnellen Erkennung des Volumens und der Spitzengröße
  • Der runde obere Teil der Pipette ermöglicht den Einsatz in jeder Position.
  • Vierstellige Anzeige für exakte, schnelle und sichere Volumeneinstellung (Volumenarretierung im Lieferumfang enthalten)
  • Der federbelastete Spitzenkonus reduziert den Kraftaufwand bei Betrieb und Abwurf.
  • Der feste obere Griff und die beweglichen Teile und Außenkanten aus Edelstahl sorgen für die Stabilität der Pipette.
  • Hohe Flexibilität mit der Möglichkeit, einzelne Konen zu entnehmen
  • Gewährleistet eine kontinuierliche, identische Pipettenausrichtung während des Arbeitsprozesses
  • Vollständig autoklavierbare Pipette mit glatter Oberfläche und wenigen rauen Kanten
  • Ein-Knopf-Bedienung
  • Mit federbelastetem Spitzenkonus, beweglichen Teilen und Außenkanten aus Edelstahl mit anpassbarer Beschriftungsfläche
  • Ergonomische Handhabung mit reduziertem Bedienungsaufwand
  • Einfacher und schneller Spitzenabwurf mit aktiver Aerosolreduktion
  • Weniger Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom), da der Daumen nicht seitwärts bewegt werden muss
  • Spürbare Rückmeldung vor dem Abwurf der Spitze
  • Hohe Präzision und Genauigkeit für zuverlässige Pipettierergebnisse
  • Anwenderfreundliche Sekundäreinstellung
Dieses Produkt ist bzw. diese Produkte sind Gegenstand eines GSA- oder VA-Vertrags von Fisher Scientific. Bei Aufrufen dieser Seite als nicht registrierter Anwender handelt es sich bei den angezeigten Preisen um Listenpreise. Um die für Ihren GSA- oder VA-Vertrag geltenden Preise anzuzeigen, melden Sie sich mit Ihrer Kontonummer an, oder wenden Sie sich an eines unserer Kundendienstteams, um sich als Anwender registrieren zu lassen. Sie können sich die für Sie geltenden Vertragspreise auch anzeigen lassen, indem Sie auf GSA Advantage nach diesen Artikeln suchen. Um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich an den Fisher Scientific Kundendienst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
20 μl-Pipettenspitze
Reference 2
0,5 bis 10 μl
epT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 96 Spitzen
Ja
Mittelgrau
1
Pipette
20 μl Pipettenspitzen
0,01 μL
Videos
  • Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    • Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
      • Eppendorf Reference 2 - The New Legend
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Eppendorf Reference 2 - The New Legend
        • Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
          Name des Produkts
          Eppendorf Reference™ 2 Pipetten mit variablem Volumen > Einkanalig; Mittelgrau; Volumen:0,5 bis 10 μl