Learn More
Eppendorf™ Modell 5430R Mikrozentrifugen
GREENER_CHOICE
Mit dieser gekühlten Mikrozentrifuge kühlen Sie Ihre Proben über einen längeren Zeitraum. Eppendorf™ Modell 5430R Mikrozentrifugen kombinieren die besten Eigenschaften einer Mikrozentrifuge (kleine Stellfläche) und einer Vielzweck-Zentrifuge (Vielseitigkeit) in einem Gerät.
Marke:  Eppendorf™ 5428000015
9035.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10165953
  • 9071.14 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Max. Rotorkapazität: 48 × 1.5/2.0 ml,6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Max. Drehzahl: 30,130 × g (17,500 U/min)
  • Mit 12 verschiedenen Rotoren vielseitig einsetzbar
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Menügesteuertes, mehrsprachiges Bedienmenü (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) und große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • 5 Programmtasten für den Schnellzugriff auf Routineprogramme
  • Speichert bis zu 50 benutzerdefinierte Programme
  • Automatische Unwuchterkennung
  • Eppendorf QuickLock™ System zum schnellen Öffnen und Schließen des Rotordeckels
  • Temperaturbereich: -11 bis 40 °C
  • Die patentierte Kompressortechnologie reduziert Vibrationen und schützt die Proben.
  • Die kontinuierliche Kühlung hält die Temperatur nach Abschluss des Laufs konstant und Ihre Proben bleiben kühl.
  • FastTemp™ Pro Funktion für programmierbares Vorkühlen je nach Tag und Zeit
  • Nach 8 Stunden Nichtgebrauch wird die ECO-Abschaltung aktiviert. Dies senkt den Energieverbrauch (37 % über Nacht) und verlängert die Lebensdauer des Kompressors. (Diese Option kann im Menü deaktiviert werden.)
  • Eingebauter Kondensatablauf zur Vermeidung von Wasseransammlungen
Bestellinformation
Abmessungen: 16.8 x 13.2 x 10 Zoll (L x B x H) (42 x 33 x 25 cm) 29 lb. (63.8 kg) Die meisten Modelle werden mit einem Rotor geliefert; andere Rotoren sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Modell 5430R Mikrozentrifugen > Modell 5430R (gekühlt); Tastatursteuerung, mit 30x1.5/2.0-ml-Festwinkelrotor mit aerodichtem QL-Rotor; 230 V, 60 Hz