Learn More
Eppendorf™ MICROPLATE RACK
Sparen Sie wertvollen Platz im Labor mit stapelbaren Racks für Röhrchen und Platten
Marke: Eppendorf™ M1289-0700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Passend für 0.1 ml-, 0.2 ml- und 0.5 ml-Röhrchen und 96-Well-Mikrotiterplatten
- Kann bei niedrigen Temperaturen von bis zu -90°C gelagert werden
- Autoklavierbar (121°C, 20 min)
- Stapelbar
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Platten | |
3 Deep-Well und 9 Standard | |
Biologische Schüttler |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ MICROPLATE RACK > Mikrotiterplattengestell; stapelbar; 3 dwp/ 9 Standardplatten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur