Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Bulk - Pipette Tips
Eppendorf epT.I.P.S.™ Bulk packs offers a practical, high-volume solution with 'Eppendorf Quality' pipette tips, ensuring precise and reliable measurements for various lab applications, packaged economically for high-throughput settings.
49.26 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Farbe | Violett |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kompatibilität | Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbcode | Länge (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbcode | Länge (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15660021
![]() |
Eppendorf™
0030000650 |
0.2 bis 5 ml | Violett | 175 mm | 300 Spitzen (3 Beutel x 100 Spitzen) |
49.26 CHF
300 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
Diese universal einsetzbaren Pipettenspitzen eignen sich für zahlreiche Pipetten Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Die Standard-Pipettenspitzen zeichnen sich durch optimales Benetzungsverhalten, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade aus.
- Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
- Available in sizes from 10 μL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
- epT.I.P.S. Standard 200 μL, 300 μL and 1,000 μL tips are also available color-coded yellow and blue
- epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
- Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
- ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
Spezifikation
Ungefiltert | |
Violett | |
Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten | |
Pipettenspitzen | |
epT.I.P.S. |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Großpackung | |
Air-Cushion-System | |
Polypropylen |