Learn More
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – Standard, Biopur™-Qualität
Diese Pipettenspitzen erfüllen die hohen Anforderungen in modernen Laboren. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipettenspitzen erhöhen die Sicherheit beim Umgang mit radioaktiven, aggressiven und toxischen Stoffen. Ein hermetisch dichter Stopfen verhindert eine Kontamination durch Aerosole.
231.92 CHF - 297.99 CHF
Spezifikation
Sterilität | Steril |
---|---|
Farbe | Farblos |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Reinigungsnachweise | Biopur™ (Steril) |
Format | Einzeln verpackt |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12614597
![]() |
Eppendorf™
0030089618 |
0.1 ml | Weiß |
240.04 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12634597
![]() |
Eppendorf™
0030089626 |
0.2 ml | Hellgrau |
231.92 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12654597
![]() |
Eppendorf™
0030089634 |
0.5 ml | Violett |
237.72 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12644597
![]() |
Eppendorf™
0030089642 |
1 ml | Gelb |
234.93 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12664597
![]() |
Eppendorf™
0030089650 |
2.5 ml | Grün |
231.92 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12674597
![]() |
Eppendorf™
0030089669 |
5 ml | Blau |
240.04 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12684597
![]() |
Eppendorf™
0030089677 |
10 ml | Orange |
231.92 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12694597
![]() |
Eppendorf™
0030089685 |
25 ml | Rot |
274.09 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12604607
![]() |
Eppendorf™
0030089693 |
50 ml | Hellgrau |
297.99 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Diese Pipettenspitzen erfüllen die hohen Anforderungen in modernen Laboren. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipettenspitzen erhöhen die Sicherheit beim Umgang mit radioaktiven, aggressiven und toxischen Stoffen. Ein hermetisch dichter Stopfen verhindert eine Kontamination durch Aerosole.
Combitips advanced sind die idealen Komponenten für alle Multipettes™. Durch die neue, individuelle Farbcodierung kann die gewünschte Spitze schnell erkannt werden.
- Ohne Gleitmittel
- Farbkodierte Spitzengrößenerkennung
- Trichtergeometrie vom Zylinder zum Rand verhindert Schäden an Handschuhen und ermöglicht angenehme Handhabung.
- Funktion nach dem Direktverdrängungsprinzip
- Die verlängerte Konstruktion ermöglicht ein vollständiges Entleeren nahezu aller üblichen Röhrchen.
- Optimierte Graduierungen zur Erkennung des Flüssigkeitsvolumens
- Automatische Combitip Erkennung und Volumenberechnung
- 3D-Markierung am oberen Rand für problemlose Erkennung
- Maximale Bandbreite durch neun Volumengrößen (0.1 bis 50 ml)
- Staubfreie Lagerung
Spezifikation
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Einzeln verpackt | |
100 Pck., einzeln blisterverpackt | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Farblos | |
Biopur™ (Steril) | |
Extra lang, Positive Verdrängung | |
Pipettenspitzen | |
Eppendorf Multipette | |
Combitips Advanced | |
Steril & PCR-fähig |