Learn More
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – PCR
Komfortable Handhabung ohne Beschädigung von Handschuhen. Eppendorf; Combitips advanced™ PCR-Pipettenspitzen werden den gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors gerecht.
Marke: Eppendorf™ 0030089820
150.99 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Komfortable Handhabung ohne Beschädigung von Handschuhen.Eppendorf; Combitips advanced™ PCR-Pipettenspitzen werden den gestiegenen Anforderungen eines modernen Labors gerecht.
Die Combitips advanced ersetzen die Combitips plus. Sie funktionieren nach dem Direktverdrängungsprinzip, weshalb sie immer das richtige gewünschte Volumen dispensieren, unabhängig von der Dichte und den Fließeigenschaften der Flüssigkeit. Die Arbeit mit radioaktiven, aggressiven, toxischen oder infektiösen Flüssigkeiten wird zudem sicherer, da durch den hermetisch abgedichteten Kolben eine Aerosol-Kontamination verhindert wird. Durch die neue, individuelle Farbcodierung kann die gewünschte Spitze schnell erkannt werden.
- Ideal für die Anwendung mit allen Eppendorf Repeaters™
- Mit neun Volumengrößen von 0.1 bis 50 ml steht eine große Auswahl an Dispensierspitzen zur Verfügung.
- Trichtergeometrie verhindert Schäden an Handschuhen und ermöglicht angenehme Handhabung.
- Verlängerte Spitzen für eine vollständige Entleerung aller im Labor gängigen Gefäße
- Handhabung mit nur einer Hand, da durch die Spenderbox mit Schütte die Spitzen stets griffbereit sind
- Automatische Combitip Erkennung und Volumenberechnung
- 3D-Design am oberen Rand zur einfachen Erkennung
- Reinheitsgrad: PCR-reine Qualität – Aufteilung in 4 wiederverschließbare Beutel (25 Spitzen pro Beutel) für staubgeschützte Lagerung
- In zusätzliche Reinheitsgraden erhältlich: Eppendorf Standardqualität oder Biopur™ (Bestell- Nummer 13-683-700 bis 726)
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich ELISA, RIA und PCR sowie Vorbereitung allgemeiner Proben oder andere serielle Pipettierarbeiten
Spezifikation
10 ml | |
Crystal | |
PCR Clean (Nicht steril) | |
Extra lang, Positive Verdrängung | |
Pipettenspitzen | |
Single-use | |
Combitips Advanced | |
PCR-fähig |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
lose, in Beutel | |
100 Pck. (4 wiederverschließbare Beutel x 25 Pck.) | |
Orange | |
Eppendorf Multipette | |
Polypropylen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Eppendorf
Frühling zum Sparen
Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf EssentialsAktionscode: 24072Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30