Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenflaschen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
750 ml
Beschreibung
Zur Verwendung mit Eppendorf Zentrifugen 5804/5804 R und 5810/5810R.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 750 ml (25 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 750 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 25 oz. |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Max. Kraft | 3250 x G |
Öffnung | Weit |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 1 x 400 ml-Adapter für 4 x 400 ml-Rotor A-4-81 mit hoher Kapazität |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifugenflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur