Learn More
Eppendorf™ Adapter für Combitips Advanced™ Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Diese Adapter eignen sich für den Einsatz mit Eppendorf Pipettenspitzen. Eppendorf™ Adapter für Combitips Advanced™ Pipettenspitzen sind farbcodiert und autoklavierbar.
Marke:  Eppendorf™ 0030089715
13.29 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12614607
  • 14.06 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Adapter eignen sich für den Einsatz mit Eppendorf Pipettenspitzen. Eppendorf™ Adapter für Combitips Advanced™ Pipettenspitzen sind farbcodiert und autoklavierbar.
  • Erhältlich in den Volumen 25 und 50 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 mL
1 Stück
Für 25 ml Eppendorf™ Qualitätsspitze
Autoklavierbar
Rot
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für Combitips Advanced™ Pipettenspitzen > Adapter für 25 ml Eppendorf Qualitätsspitze; farbcodiert: rot; 1 Stück