Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well PCR-Platten
GREENER_CHOICE
Ideal für extreme Anwendungen wie Mehrfach-Heißversiegelung
Marke:  Eppendorf™ 0030129610
82.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15665367
  • 82.83 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Kombiniert Polycarbonat-Rahmen und Polypropylen-Wells für optimale Leistung
  • Dünnwandige Polypropylen-Wells bieten eine optimale Wärmeübertragung auf die Probe
  • Solider und verdrehsicherer Rahmen aus Polycarbonat
  • Verbesserte Well-zu-Well-Toleranz
  • Abgeschnittene Ecken und alphanumerische Gitterreferenzierung
  • Erhöhte Well-Ränder für eine effektive Abdichtung
  • Frei von nachweisbarer humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern
  • Ideal für quantitative Echtzeit-PCR
Anwendungen
  • Standard-PCR
  • Real-Time PCR
  • PCR mit hohem Durchsatz
  • Handhabung kleinerer Probenvolumen
Certifications
Zertifiziert DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Hemmer-frei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Frei von Human-DNA, DNase und RNase
8 x 12
10 x einzeln in Blisterpackung verpackt
PCR-Platte
Polypropylen, Polycarbonat
96
PCR mit mittlerem bis hohem Probendurchsatz
Forensic DNA Grade (Non-sterile)
Ja
Standard
Autoklavierbar
Farblos
Halbhoher Rand
250 μl
Unsteril
2250 x g
10/Karton
Farblos
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well PCR-Platten > Halbhoher Rand; 250 μl