Learn More
Eppendorf™ 48 x 2 ml-Festwinkelrotor der 5804/5810-Serie
Mit aerosoldichtem Deckel
Marke: Eppendorf™ 5820760001
1607.15 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Füllvolumen: 96 ml
- Max. Drehzahl/RZB: 13,000 U/min/19,083 x g
Spezifikation
Rotor | |
19.803 x g | |
Zentrifugen 5804 R und 5810 R | |
FA-45-48-11 |
48 x 1,5/2 ml-Röhrchen | |
13.000 U/min | |
Rotordeckel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 48 x 2 ml-Festwinkelrotor der 5804/5810-Serie > Für 48 x 1,5/2 ml-Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur