Learn More
Eppendorf™ 48 x 2 ml-Festwinkelrotor der 5804/5810-Serie
Mit aerosoldichtem Deckel
Marke: Eppendorf™ 5804746007
2548.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fassungsvermögen: 1 l (4 x 250 ml)
- Max. Geschwindigkeit/RZB: 4,200 U/min/3,234 x g
Spezifikation
S-4-72 – enthält 250 ml-Rundbecher (4 x) | |
4 x 250 ml | |
4.200 U/min | |
250 ml-Rundbecher (4 x) |
Rotor | |
3,234 x G | |
Zentrifugen 5804 R und 5810 R |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 48 x 2 ml-Festwinkelrotor der 5804/5810-Serie > mit Rundbechern
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur