Learn More
Eppendorf™ 48 x 2 ml-Festwinkelrotor der 5804/5810-Serie
Mit aerosoldichtem Deckel
Marke:  Eppendorf™ 5820715006
2671.59 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10733912
  • 2812.20 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auswahl aus vier unterschiedlichen Rotoren
  • Standardrotor kann Röhrchen für 1.5 ml/2.0 ml aufnehmen
  • PCR*-Streifen und Kits/Zentrifugiersäulen können im zugehörigen Rotor zentrifugiert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aerosol-tight Rotor
6 x 15/50 mL
Rotor Lid
FA-45-6-30
Name des Produkts
Eppendorf™ 48 x 2 ml-Festwinkelrotor der 5804/5810-Serie > Fassungsvermögen: 6 x 15/50 ml, max. Geschwindigkeit: 12100rpm