Learn More
Fisherbrand™ WIRE RACKS FOR 15ML TUBE 127X76X76 127X76X76
Zum Transport oder zur Handhabung von Proben mit Verschluss. Das Fisherbrand™ Drahtröhrchengestell hält die Röhrchen dank geschlitzter Unterseite in aufrechter Position.
Marke: Fisherbrand™ HS23215
38.32 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24165" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Chemisch beständig, Epoxidharz-beschichtete Stahldrahtgestelle
- Well-Durchmesser: 18 mm
- Array: 3 x 5
- Geschlitzter Boden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Geschlitzter Boden | |
3 x 5 | |
Blau | |
HDPE-beschichtet | |
Konische, Glas- oder Kunststoffröhrchen und -flaschen mit rundem oder flachem Boden | |
Je 1 | |
127 mm | |
76 mm |
Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (15 ml), Röhrchen (18 mm) | |
15 | |
15 und 50 ml-Röhrchen | |
127 x 76 x 76 mm | |
76 mm | |
18 mm |