Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mehrfach-Klebeband-Abroller
Scienceware™ Write-On™ Etikettenband oder ein beliebiges Band mit einem Innendurchmesser von 7.6 cm (3 Zoll) passt auf die Trommel dieses Mehrrollenspenders
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ H13468-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Große Schreibfläche, 10.2 x 15.2 cm (4 x 6 Zoll) für die Vorbereitung von Klebebandetiketten
- Integrierte gezackte Schneidkante
- Enthält Scheiben, um zu verhindern, dass Rollen aneinanderkleben
Spezifikation
Klebebandspender | |
11 cm | |
Je 1 |
Rot | |
7.6 cm Innendurchmesser Klebeband |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mehrfach-Klebeband-Abroller > Größe: 26 x 15 x 11 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur