Learn More
Cytiva Epoxid-aktivierte Sepharose™ 6B-Medium
Ein voraktiviertes Medium zur Immobilisierung verschiedener Liganden, einschließlich Zucker, durch Kopplung von Hydroxy-, Amino- oder Thiolgruppen am Liganden an Sepharose 6B über einen hydrophilen Spacerarm mit 12 Atomen
Marke: Cytiva 17-0480-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zu koppelnde Gruppe: -NH2, -OH oder -SH
- Matrix: Agarose, 6 %
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Spacerarm: hydrophiles 12-Atom
Spezifikation
6 % Agarose | |
2 bis 14 | |
2 °C bis 8 °C |
90 μm | |
15 g | |
Zur Immobilisierung verschiedener Liganden einschließlich Zucker durch Kopplung von Hydroxy-, Amino- oder Thiol-Gruppen auf dem Liganden an Sepharose 6B über einen hydrophilen Spacerarm mit 12 Atomen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Epoxid-aktivierte Sepharose™ 6B-Medium > Epoxid-aktivierte Sepharose 6B
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur