Learn More
Agilent BioTek Epoch2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer
GREENER_CHOICE
Das Epoch2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer ist mit einer Benutzeroberfläche mit Farb-Touchscreen und einem Küvetteneinsatz erhältlich. Gen5 Lesegerät-Software mitgeliefert
Marke:  Agilent BioTek EPOCH2TSC-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17287809
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturregelung bis 65 °C und Schütteln
  • 200–999 nm Wellenlängenbereich
  • Für Wellplatten mit 6 bis 384 Wells und Take3 Mikrovolumenplatten
  • Hervorragende Leistungsfähigkeit für UV-Vis-Mikrotiterplatten, Küvetten und Mikrovolumen-Proben mit der erhältlichen Take3 Mikrovolumenplatte
  • Mit dem optionalen Touchscreen können Sie ganz einfach zwischen vordefinierten Protokollen wählen oder eigene Programme definieren.
  • Modi für Endpunkt-, Kinetik- und Spektralmessungen, Wellbereichscans sowie Inkubation und Schütteln ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen.
Filterfreie Auswahl sichtbarer UV-Wellenlängen von 200–999 nm; Endpunkt-, Kinetik- und Spektral-Scanmodi; Kompatibel mit 6- bis 384-Well-Platten und -Küvetten für unterschiedlichste Assays; 4-ZoneTM Inkubation bis 65 °C und Condendation ControlTM Messung von Mikrovolumen (2 μl) mit der Take3 Platte; Touchscreen-Oberfläche und integrierte Software erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
UV-Vis-Absorption
96 Wells: 8 Sekunden, 384 Wells: 14 s
CE and TUV marked. RoHS compliant.
8,5 Zoll
Touchscreen, Küvetteneinsatz
200 bis 999 nm, in 1-nm-Schritten wählbar
Xenon-Blitz
± 2 nm
Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung für ELISA- und Mikrobenwachstum-Assays
50/60 Hz
EPOCH2TSC
Name des Produkts
Agilent BioTek Epoch2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer > Touchscreen, Küvetteneinsatz